Learn More
Cyclopropylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclopropylamine) is used in the preparation of N-[4-(4-fluoro)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylamine derivatives. It is also used to prepare Pt(CPA)2(bismethylthiomethylenepropanedioate) and Pt(CPA)2(bisethylthiomethylenepropanedioate) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopropylamin) wird zur Herstellung von n-[4-(4-Fluor)phenyl-2-Aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-Alkylamin-Derivaten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Pt(CPA)2-(Bismethylthiomethylenpropandioat) und Pt(CPA)2-(Bisethylthiomethylenpropandioat)-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopropylamine |
| Schmelzpunkt | -10°C |
| Dichte | 0.824 |
| Siedepunkt | 49°C to 50°C |
| Flammpunkt | −25°C (−13°F) |
| Brechungsindex | 1.4206 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Beilstein | 741858 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |