Learn More
Cyclopropylamine, TRC
Artikelnummer. 30349687
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349687 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9891405G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylamine
CAS 765-30-0
Summenformel C3H7N
Menge 5 g
Synonym Aminocyclopropane, Cyclopropanamine, NSC 56127
InChI-Formel InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
SMILES NC1CC1
IUPAC-Name cyclopropanamine
Molekulargewicht (g/mol) 57.09
Formelmasse 57.0578