Learn More
Cyclopropylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672685 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10672685 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00010DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylboronic acid pinacol ester
CAS 126689-01-8
CAS Min. % 97.0
Dichte 0.9220g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H17BO2
MDL-Nummer MFCD05663847
Menge 1 g
Synonym cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
InChI-Schlüssel XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
IUPAC-Name 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
PubChem CID 2758015
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) 97%