Learn More
Cyclopropylboronsäure, Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10048189 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10048189
Marke: Thermo Scientific Acros 428590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 126689-01-8 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126689-01-8
Summenformel C9H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
MDL-Nummer MFCD05663847
InChI-Schlüssel XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
PubChem CID 2758015
IUPAC-Name 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Dichte 0.9220g/mL
Siedepunkt 146.0°C
Flammpunkt 40°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 0.922
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropylboronic acid, pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.