Learn More
Cyclopropylboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496600 1 g -
11406610 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496600 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27642.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126689-01-8 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126689-01-8
Summenformel C9H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
MDL-Nummer MFCD05663847
InChI-Schlüssel XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
PubChem CID 2758015
IUPAC-Name 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Dichte 0.922
Siedepunkt 146°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3272
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) 96%