Learn More
Cyclopropylboronsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11386719 5 g 5 Gramm
11376719 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26254.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 411235-57-9 | C3H7BO2 | 85.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 411235-57-9
Summenformel C3H7BO2
Molekulargewicht (g/mol) 85.90
MDL-Nummer MFCD04038750
InChI-Schlüssel WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
PubChem CID 2760897
IUPAC-Name Cyclopropylboronsäure
SMILES OB(O)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylboronic acid
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Menge 5 g
Formelmasse 85.9
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch