Learn More
Cyclopropylcarboxamidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024920
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11419626 1 g 1 Gramm
11429626 5 g 5 Gramm
11439626 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11419626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20185.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 57297-29-7 | C4H9ClN2 | 120.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57297-29-7
Summenformel C4H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 120.58
MDL-Nummer MFCD00053010
InChI-Schlüssel JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboximidamide hydrochloride, cyclopropane-1-carboximidamide hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hydrochloride, cyclopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hcl, cyclopropyl carbamidine hydrochloride, clcyopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropylcarboxamidine hydrochloride, cyclopropyl carbamidine hcl, cyclopropanecarboximidamide, monohydrochloride
PubChem CID 2781916
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylcarboxamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 122°C to 123°C
Menge 1 g
Beilstein 4507255
Empfindlichkeit Hygroscopic
IUPAC-Name hydrogen cyclopropanecarboximidamide chloride
Formelmasse 120.59
Reinheit (%) 97%