Learn More
Cyclopropylmagnesiumbromid, 0.5 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438037 50 mL 50 Milliliter
15448037 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51158.AD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Grignard-Reagenz in grünem Lösungsmittel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MetHF).
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich, geschützt vor Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23719-80-4
Summenformel C3H5BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 145.28
MDL-Nummer MFCD00672094
InChI-Schlüssel QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
SMILES Br[Mg]C1CC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclopropylmagnesium bromide
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name Magnesium;Cyclopropan;Bromid
Formelmasse 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M in MeTHF