Learn More
(Cyclopropylmethyl)Triphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384474
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384474 25 g 25 Gramm
11374474 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384474 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01145.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14799-82-7 | C22H22BrP | 397.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14799-82-7
Summenformel C22H22BrP
Molekulargewicht (g/mol) 397.30
MDL-Nummer MFCD00051878
InChI-Schlüssel WFQSHRSBITUSIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmethyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropylmethyl triphenyl phosphanium bromide, cyclopropylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, cyclopropylmethyl triphenyl-, bromide, cyclopropylmethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-1cg9v, cyclopropylmethyltriphenylphosphonium bromide, cyclopropylmethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, cyclopropylmethyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 3084208
IUPAC-Name cyclopropylmethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].C(C1CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Menge 25 g
Beilstein 4068302
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 397.29
Reinheit (%) ≥98%