Learn More
Cyclopropylmethyleisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10457822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10457822 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10697734 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10457822 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. S10467DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 6068-90-2
Summenformel C5H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 113.178
MDL-Nummer MFCD00052446
InChI-Schlüssel YRJONJBJAYHHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylmethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclopropane, cyclopropylmethylisothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanatomethyl, cyclopropylmethanisothiocyanate
PubChem CID 2795403
IUPAC-Name Isothiocyanatomethylcyclopropan
SMILES C1CC1CN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylmethyleisothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C3H5CH2NCS
Menge 1 g
Formelmasse 113.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropylmethyl isothiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.