Learn More
Cyclopropyl-triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used for electrolytic polarization of Zn, has potential antitumor activity, reactant for synthesis of cycloporpylidenemethylarylethynynes, keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions, a reactant for hydroalkynylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird für die elektrolytische Polarisation von Zn verwendet, hat eine potenzielle antitumorale Wirkung, ist ein Reaktionsmittel für die Synthese von Cyclopropyliden-methyl-arylethynylen und Ketohalogeniden für die sequenzielle Azidierung und intramolekulare Schmidt-Reaktionen sowie ein Reaktionsmittel für die Hydroalkynierung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide |
| Schmelzpunkt | 183°C to 186°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 6413483 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 383.27 |
| Reinheit (%) | 98% |