Learn More
Cycloserin, LoGiCal
Beschreibung
Cycloserin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cycloserine |
| CAS | 68-41-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cycloserine |
| Versandbedingung | Eispackung (-20 °C) |
| Summenformel | C3 H6 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4 R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8 CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1 CONC1=O |
| IUPAC-Name | (4R)-4-Amino-1,2-oxazolidin-3-on |
| Mehr anzeigen |