Learn More
Cyclosporin A, 99+%, Thermo Scientific™
Cyclosporin A, CAS # 59865-13-3, is a compound that shows immunosuppressive, antifungal, antirheumatic, and dermatologic activities. It is also a calcineurin and enzyme inhibitor.
195.65 € - 437.65 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 59865-13-3 |
|---|---|
| Summenformel | C62H111N11O12 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1202.64 |
| MDL-Nummer | MFCD00274558 |
| InChI-Schlüssel | PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N |
| Synonym | Cyclosporine A; Antibiotic S 7481F1 |
| PubChem CID | 132274082 |
| IUPAC-Name | 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone |
| SMILES | CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15475449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63191.03 |
1g |
217.00 € 195.65 € / 1 Gramm Sparen 21.35 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15485449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63191.06 |
5g |
486.00 € 437.65 € / 5 Gramm Sparen 48.35 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 59865-13-3 | |
| 1202.64 | |
| PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N | |
| 132274082 | |
| CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C |
| C62H111N11O12 | |
| MFCD00274558 | |
| Cyclosporine A; Antibiotic S 7481F1 | |
| 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone |
Spezifikation
| Cyclosporin A | |
| White | |
| MFCD00274558 | |
| 14,2752 | |
| Soluble in dimethyl sulfoxide and ethanol; Insoluble in water. | |
| CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C | |
| 1202.64 | |
| 1202.61 |
| 59865-13-3 | |
| C62H111N11O12 | |
| 3647785 | |
| Cyclosporine A; Antibiotic S 7481F1 | |
| PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N | |
| 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | |
| 132274082 | |
| ≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H361-H302
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H350-H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 611-907-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ4120000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C