Learn More
Tocris Bioscience™ Cyclosporin A
Artikelnummer. 18762494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18762494 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18762494 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1101/100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Calcineurin inhibitor
Immunosuppressant; inhibits phosphatase activity of calcineurin (IC50 = 5 nM). Also inhibits formation and opening of the mitochondrial permeability transition pore (MPTP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclosporin A
CAS 59865-13-3
Menge 100 mg
Summenformel C62H111N11O12
Formelmasse 1202.63
Reinheit >99%
Molekulargewicht 1202.64