Learn More
Cyclosporin A, TRC
Artikelnummer. 30355616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355616 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30355616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98890025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclosporin A
CAS 59865-13-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C62 H111 N11 O12
Menge 25 mg
Synonym 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., 1: PN: US6686454 SEQID: 1 claimed protein, 7: PN: WO2000002548 PAGE: 30 claimed protein, Abrammune, Antibiotic S 7481F1, Arpimune ME, CICPORAL, Cicloral, Cicloral (antibiotic), Ciclosporin, Ciclosporina Germed, Cipol N, Ciqorin, Consupren, CyclASol, Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-2-aminobutanoyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl], Cyclokat, Cyclosporin, Cyclosporine, Cyclosporine A, Cypol-N, Debio088, Equoral, Gengraf, Imusporin, NSC 290193, Neoplanta, Neoral, OL 27-400, Optimmune, Papilock Mini, Ramihyphin A, Restasis, S-Neoral, SDZ-OXL 400, Sandimmun, Sandimmun Neoral, Sandimmun Optoral, Sandimmune, Sandimmune Neoral, Sang-35, SangCyA, Sigmasporin Microoral, Zinograf ME, Ciclosporin, Cyclo[[(2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-l-2-aminobutanoyl-N-methylglycyl-N-methyl-l-leucyl-l-valyl-N-methyl-l-leucyl-l-alanyl-d-alanyl-N-methyl-l-leucyl-N-methyl-l-leucyl-N-methyl-l-valyl], ciclosporin A, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Abrammune, Antibiotic S 7481F1, Arpimune ME, CICPORAL, Cicloral, Cicloral (antibiotic), Ciclosporina Germed, Cipol N, Consupren, Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-2-aminobutanoyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl], Cyclokat, Cyclosporin, Cyclosporine, Cyclosporine A, Debio088, Equoral, Gengraf, Imusporin, NSC 290193, Neoplanta, Neoral, OL 27-400, Optimmune, Papilock Mini, Ramihyphin A, Restasis, S-Neoral, SDZ-OXL 400, Sandimmun, Sandimmun Neoral, Sandimmun Optoral, Sandimmune, Sandimmune Neoral, Sang-35, SangCyA, Sigmasporin Microoral, Zinograf ME
InChI-Formel InChI=1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
SMILES CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
IUPAC-Name (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-Ethyl-33-[(E,1R,2R)-1-Hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
Molekulargewicht (g/mol) 1202.61
Formelmasse 1201.8414
Reinheit (%) >95