Learn More
Cyclosporin B, TRC
Artikelnummer. 30010365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010365 25 mg 25 Milligramm
30003264 50 mg 50 Milligramm
30007221 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30010365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98890325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63775-95-1
Summenformel C61 H109 N11 O12
Molekulargewicht (g/mol) 1188.58
Synonym Ciclosporin B, 7-L-Alanine-cyclosporin A, Cyclosporin B, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Antibiotic S 7481F2, Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-alanyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
IUPAC-Name (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-33-[(E,1R,2R)-1-Hydroxy-2-Methylhex-4-Enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28,30-Decamethyl-6,9,18,24-Tetrakis(2-Methylpropyl)-3,21-di(Propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-Undecone
SMILES C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclosporin B
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C61H109N11O12/c1-25-26-27-39(14)51(74)50-55(78)64-41(16)56(79)66(18)32-47(73)67(19)43(28-33(2)3)54(77)65-48(37(10)11)60(83)68(20)44(29-34(4)5)53(76)62-40(15)52(75)63-42(17)57(80)69(21)45(30-35(6)7)58(81)70(22)46(31-36(8)9)59(82)71(23)49(38(12)13)61(84)72(50)24/h25-26,33-46,48-51,74H,27-32H2,1-24H3,(H,62,76)(H,63,75)(H,64,78)(H,65,77)/b26-25+/t39-,40+,41+,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51-/m1/s1
Formelmasse 1187.8257