Learn More
Cyhalofop-butyl, TRC
Artikelnummer. 30355731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355731 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9893852.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyhalofop-butyl
CAS 122008-85-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 H20 F N O4
Menge 2.5 g
Synonym Propanoic acid, 2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]-, butyl ester, (R)-, Clincher, Clincher CA, Cyhalofop-butyl, XDE 537
InChI-Formel InChI=1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
SMILES CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
IUPAC-Name Butyl-(2R)-2-[4-(4-Cyano-2-fluorphenoxy)phenoxy]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 357.38
Formelmasse 357.1376
Reinheit (%) >95