Learn More
Cylicin 1 Antibody [Unconjugated], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
422.00 € - 663.00 €
Spezifikation
Antigen Cylicin 1
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30279503
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43686-25ul
25 μL
422.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30279450
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43686-100ul
100 μL
663.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Cylicin 1 Polyclonal antibody specifically detects Cylicin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Cylicin 1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
CYCL1, CYL, CYL1, cylicin 1, cylicin I, cylicin, basic protein of sperm head cytoskeleton 1, cylicin-1, multiple-band polypeptide I
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: GAKKKIDESDGTSANSKMEGLESKRGFRMSSKKTTFNEKGEKASTGRVPPSREKPPLPACEPSLPSPKVRRLCWCKMPPPPPKPRYAP
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
1538
IgG
Affinity purified