Learn More
Sartorius™ Justier- und/oder Prüfgewicht 200g Klasse F2 inkl Justier- und/oder Prüfgewicht 200g Klasse F2 inkl.
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
200 g
2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
200 Gramm
Beschreibung
- Zylindrisches Gewicht
- Spezialstahl
- Hochpoliert
- Nicht magnetisierbar
- Sehr korrosionsbeständig
- Klasse F2 – geeignet für die Rückverfolgbarkeit von Gewichten der OIML-Klasse M1 und niedriger
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kalibriergewicht |
| Klassifikation | Klasse F2 – geeignet für die Rückverfolgbarkeit von Gewichten der OIML-Klasse M1 und niedriger |
| Material | Spezialstahl |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Dichte | 7,950 kg/m3 |
| Masse | 2 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborwaage |