Learn More
Sartorius™ Justier- und/oder Prüfgewicht 200g Klasse F2 inkl Justier- und/oder Prüfgewicht 200g Klasse F2 inkl.
Artikelnummer. 15336660 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
200 g
2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
200 Gramm
Artikelnummer. Masse unitSize
15336660 200 g 200 Gramm
11363424 2 kg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15336660
Marke: Sartorius™ YCW524802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibrieren Sie Ihre Waage zuverlässig mit diesem fein gearbeiteten, speziellen Stahlgewicht. Das Sartorius™ zylindrische Kalibriergewicht ist hochpoliert und nicht magnetisierbar.
  • Zylindrisches Gewicht
  • Spezialstahl
  • Hochpoliert
  • Nicht magnetisierbar
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Klasse F2 – geeignet für die Rückverfolgbarkeit von Gewichten der OIML-Klasse M1 und niedriger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kalibriergewicht
Klassifikation Klasse F2 – geeignet für die Rückverfolgbarkeit von Gewichten der OIML-Klasse M1 und niedriger
Material Spezialstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 200 g
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborwaage