Learn More
Kartell™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 12667785
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
31 ml
48 ml
110 ml
Durchmesser (metrisch):
18 mm
24 mm
30 mm
40 mm
Form:
Konisch
Zylindrisch
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12667785
Marke: Kartell™ 0030100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine verbesserte Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Autoklavierbare, geriffelte Kartell™ Zylinderzentrifugenröhrchen bieten Stabilität in einem korrekt ausbalancierten Rotor und eignen sich für den Einsatz als konventionelles Reagenzglas.
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine verbesserte Transparenz und gute chemische Beständigkeit.Autoklavierbare, geriffelte Kartell™ Zylinderzentrifugenröhrchen bieten Stabilität in einem korrekt ausbalancierten Rotor und eignen sich für den Einsatz als konventionelles Reagenzglas.
  • Feste Konstruktion aus Polypropylen für hohe Sicherheit und Wirtschaftlichkeit mit weniger Bruch im Labor
  • Temperaturbeständig bis 120 °C
  • Mit Rand
  • Autoklavierbar
  • Auch als Reagenzglas im Labor einsetzbar*
* Verwendung mit offenem Feuer nicht möglich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Zentrifugationsanwendungen, konventionelle Reagenzgläser
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 120 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3000 × g