Learn More
Kartell™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
31 ml
48 ml
110 ml
Durchmesser (metrisch):
18 mm
24 mm
30 mm
40 mm
Form:
Konisch
Zylindrisch
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine verbesserte Transparenz und gute chemische Beständigkeit.Autoklavierbare, geriffelte Kartell™ Zylinderzentrifugenröhrchen bieten Stabilität in einem korrekt ausbalancierten Rotor und eignen sich für den Einsatz als konventionelles Reagenzglas.
- Feste Konstruktion aus Polypropylen für hohe Sicherheit und Wirtschaftlichkeit mit weniger Bruch im Labor
- Temperaturbeständig bis 120 °C
- Mit Rand
- Autoklavierbar
- Auch als Reagenzglas im Labor einsetzbar*
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Zentrifugationsanwendungen, konventionelle Reagenzgläser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Konisch |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 3000 × g |