Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen
Artikelnummer. 10313101
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konusgröße:
14/23 NS
29/32 NS
Enthält:
Druckausgleichschlauch
ohne Druckgleichgewichtsschlauch
Packungsgröße:
2 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Konusgröße Enthält Packungsgröße
10313101 250 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10294431 1000 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10403881 1000 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10616331 100 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10632551 100 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10303291 100 ml 14/23 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10484631 250 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10210841 25 ml 14/23 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10139320 50 ml 14/23 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10673891 500 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10539241 50 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10644661 50 ml 14/23 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10557321 50 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10313101 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 04354914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.56 €
    129.28 € / 2 Stück
    Sparen 92.28 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den sicheren, einfachen und genauen Flüssigkeitstransfer im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
  • Mit NS-Fassung und Konus
  • Mit Skala (ca. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Konusgröße 29/32 NS
Skala Ja
Enthält Druckausgleichschlauch
Produkttyp Tropftrichter