Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konusgröße:
14/23 NS
29/32 NS
Enthält:
Druckausgleichschlauch
ohne Druckgleichgewichtsschlauch
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Mit NS-Fassung und Konus
- Mit Skala (ca. Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Konusgröße | 29/32 NS |
| Skala | Ja |
| Enthält | Druckausgleichschlauch |
| Produkttyp | Tropftrichter |