Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen
Artikelnummer. 10200891
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10200891 500 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10200891 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 04155814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.95 €
    126.56 € / 2 Stück
    Sparen 66.39 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylindrisch geformter Tropftrichter mit NS-Buchse und NS-Konus
  • Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas
Konusgröße NS 29/32
Skala Ja
Enthält Glasstopfen
Graduierungen 10 ml
Porengröße Bohrung 4,0 mm
Menge 2