Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 10312571
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10312571 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10312571 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 04172211
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylindrisch geformter Tropftrichter mit NS-Buchse und NS-Konus
  • PTFE-Stecker
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 mL
Material Borosilikatglas
Konusgröße NS 14/23
Skala Ja
Graduierungen 0,5 mL
Porengröße Bohrung, 2,5 mm
Menge 2