Learn More
Kartell™ Zylindrische Gläser mit geripptem Deckel
Beschreibung
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit.Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
- Außergewöhnliche Weithalsflaschen mit Einlage und Verschluss
- Gerippte Schutzkappe für besseren Griff
- Auslaufsicher
- Geeignet für Lebensmittel gemäß Rahmenverordnung (EG) 1935/2004 und Kommissionsverordnung (EU) 10/2011 <
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1500 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 87 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor |
| Enthält | Einsatz und gerippte Kappe |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 182 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 87 mm |
| Mehr anzeigen |