Learn More
Kartell™ Zylindrische Gläser mit geripptem Deckel
Artikelnummer. 12368550
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12368550 1000 ml 20 Stück
10739661 70 ml 100 Stück
10254521 120 mL 100 Stück
12543197 250 ml 50 Stück
11959848 500 ml 50 Stück
10515241 1500 ml 10 Stück
10253901 2000 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12368550 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0156700
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Se alle kampagner
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit. Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit.Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
  • Außergewöhnliche Weithalsflaschen mit Einlage und Verschluss
  • Gerippte Schutzkappe für besseren Griff
  • Auslaufsicher
  • Geeignet für Lebensmittel gemäß Rahmenverordnung (EG) 1935/2004 und Kommissionsverordnung (EU) 10/2011
  • <
Tekniske data
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 85 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor
Enthält Einsatz und gerippte Kappe
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 1
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 128 mm
Durchmesser (metrisch) 111 mm
Verschlusstyp Gerippt
Form Rund
Zertifizierung/Konformität EG-Verordnung 1935/2004, EG-Verordnung 10/2011
Produkttyp Gefäß
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.