Learn More
BOLA Cylindrical Magnetic Stirring Bars
Artikelnummer. 10241742
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
3 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
25 mm
70 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10241742 25 mm 10 Stück
10671218 2 mm 10 Stück
10723713 3 mm 10 Stück
10631335 8 mm 10 Stück
10543122 10 mm 10 Stück
10472394 13 mm 10 Stück
10691218 15 mm 10 Stück
10721601 70 mm 1 Stück
10619791 80 mm 1 Stück
9 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10241742
Brand: BOLA C35018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Cylindrical Magnetic Stirring Bars PTFE-coated
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), standard magnetic stirring bar, universal chemical resistance.
Specifikationer
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Form Cylinder
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.