Learn More
BOLA Cylindrical Magnetic Stirring Bars
Artikelnummer. 10631335
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
3 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
25 mm
70 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10631335 8 mm 10 Stück
10671218 2 mm 10 Stück
10723713 3 mm 10 Stück
10543122 10 mm 10 Stück
10472394 13 mm 10 Stück
10691218 15 mm 10 Stück
10241742 25 mm 10 Stück
10721601 70 mm 1 Stück
10619791 80 mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10631335
Marke: BOLA C35006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cylindrical Magnetic Stirring Bars PTFE-coated
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), standard magnetic stirring bar, universal chemical resistance.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Länge (metrisch) 8 mm
Form Cylinder