Learn More
BOLA Cylindrical Magnetic Stirring Bars
Beschreibung
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), standard magnetic stirring bar, universal chemical resistance.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | White |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 2 mm |
| Form | Cylinder |