missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Cylindrical Magnetic Stirring Bars

Artikelnummer. p-200109945
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
3 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
25 mm
70 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10671218

Marke: BOLA C35001

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cylindrical Magnetic Stirring Bars PTFE-coated

PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), standard magnetic stirring bar, universal chemical resistance.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Länge (metrisch) 2 mm
Form Cylinder
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt