Learn More
Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Artikelnummer. 16295731 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Durchmesser (metrisch):
4.5 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
16295731 30 mm 8 mm 10 Stück
10420165 15 mm 4.5 mm -
10289701 25 mm 6 mm 1 Stück
10393601 20 mm 6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16295731
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 30 mm
Menge 5/Pckg.
Form Zylinder