Learn More
Cowie Technology™ Box mit Rührstab-Set aus PTFE, zylindrisch
Artikelnummer. 10583162 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
195 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
10583162 195 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10583162
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Cowie Technology™ Boxenset farbiger zylindrische PTFE-Rührstäbe enthält ein Sortiment an nützlichen zylindrischen Rührstäben in verschiedenen Größen in einem wiederverwendbaren Behälter.
  • Enthält 18 zylindrische Rührstäbe, jeweils 2 von 10 x 6, 15 x 6, 20 x 7, 25 x 8, 30 x 8, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 10, 80 x 10 mm
  • PTFE-beschichteter Magnetkern aus Alnico V
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 195 x 95 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Höhe (metrisch) 30 mm
Enthält Enthält 18 zylindrische Rührstäbe, jeweils 2 von 10 x 6, 15 x 6, 20 x 7, 25 x 8, 30 x 8, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 10, 80 x 10 mm
Breite (metrisch) 95 mm
Länge (metrisch) 195 mm
Material PTFE
Menge Je 1