Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit rundem Boden
Artikelnummer. 11522194
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
11522194 6 L Laborflansch 150 1 Stück
11542184 500 mL Laborflansch 100 1 Stück
11552184 2000 mL Laborflansch 100 1 Stück
10091602 1000 mL Laborflansch 100 1 Stück
11562184 3 L Laborflansch 100 1 Stück
11572184 4 L Laborflansch 100 1 Stück
11532194 10 L Laborflansch 150 1 Stück
11542194 20 L Laborflansch 150 1 Stück
11582184 2000 mL Laborflansch 150 1 Stück
11592184 3 L Laborflansch 150 1 Stück
11502194 4 L Laborflansch 150 1 Stück
11512194 5 L Laborflansch 150 1 Stück
11562194 10 L Laborflansch 200 1 Stück
11572194 20 L Laborflansch 200 1 Stück
11552194 6 L Laborflansch 200 1 Stück
11522184 1000 mL Laborflansch 60 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 11522194
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001485
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Beschreibung DURAN™ Schläuche
Kapazität (metrisch) 6 L
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 390 mm
Enthält Laborflansch 150
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 160 mm