Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit rundem Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DURAN™ Schläuche |
| Kapazität (metrisch) | 10 L |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 420 mm |
| Enthält | Laborflansch 150 |
| Produkttyp | Reaktionsgefäß |
| Form | Zylinder |
| Bodenform | Rund |
| Außendurchmesser (metrisch) | 250 mm |