Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit rundem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DURAN™ Schläuche |
| Kapazität (metrisch) | 6 L |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 310 mm |
| Enthält | Laborflansch 200 |
| Produkttyp | Reaktionsgefäß |
| Form | Zylinder |
| Bodenform | Rund |
| Außendurchmesser (metrisch) | 215 mm |