Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit rundem Boden
Artikelnummer. 11562194
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11562194
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001588
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Beschreibung DURAN™ Schläuche
Kapazität (metrisch) 10 L
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 450 mm
Enthält Laborflansch 200
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 215 mm