Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde
Artikelnummer. 11586954
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Packungsgröße
11586954 500 mL Laborflansch 60 1 Stück
11542284 3 L Laborflansch 100 1 Stück
11552284 4 L Laborflansch 100 1 Stück
10812651 10 L Laborflansch 150 1 Stück
11562284 3 L Laborflansch 150 1 Stück
10332310 4 L Laborflansch 150 1 Stück
11572284 5 L Laborflansch 150 1 Stück
11582284 6 L Laborflansch 150 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11586954 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06030158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 €
    755.29 € / 1 Stück
    Sparen 294.71 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zylindrische Form, mit Graduierungen
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL 14-, GL 18-, KF 15- oder KF 25-Steckverbindern.
Spezifikation
Beschreibung DURAN™ Schläuche
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 385 mm
Enthält Laborflansch 60
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm