Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, mit Gewinde
Artikelnummer. 11552244
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
3 L
5 L
6 L
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11552244 6 L 1 Stück
10648170 2 l 1 Stück
11522244 3 L 1 Stück
11542244 5 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11552244 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06010485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 €
    1311.44 € / 1 Stück
    Sparen 508.56 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zylindrische Form, mit Graduierungen
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.
Spezifikation
Beschreibung DURAN™ Schläuche
Kapazität (metrisch) 6 L
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 485 mm
Enthält Laborflansch 150
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 190 mm