Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Zylinderförmige Scheidetrichter mit Glasstopfen
Artikelnummer. 10598501
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10598501 250 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10598501 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 04022049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.10 €
    91.09 € / 2 Stück
    Sparen 111.01 €
    54% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Scheidetrichter in Zylinderform mit geradem Ablassschlauch
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas
Konusgröße NS 29/32
Skala Ja
Graduierungen 5 mL
Porengröße Bohrung 4,0 mm
Menge 2
Stopfenmaterial PE