Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Zylinderförmige Scheidetrichter mit Graduierung und PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 10589271
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10589271 1000 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10589271 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 04026170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 €
    150.99 € / 2 Stück
    Sparen 113.01 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Scheidetrichter in Zylinderform mit geradem Ablassschlauch
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • PTFE-Stecker
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas
Konusgröße NS 29/32
Skala Ja
Graduierungen 20 mL
Porengröße Bohrung, 6,0 mm
Menge 2
Stopfenmaterial PE