Learn More
- Home
- Products
- Heizplatten und Rührer
- Rührstäbe und Rührstangen
- BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
Artikelnummer. 12030922 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Durchmesser (metrisch):
1,5 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12030922 | 8 mm | 1,5 mm | 10 Stück |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | 10 Stück |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | 10 Stück |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | 1 Stück |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | 10 Stück |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | 10 Stück |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | 10 Stück |
| 11854140 | 12 mm | 4,5 mm | 10 Stück |
| 12040922 | 15 mm | 4,5 mm | 10 Stück |
| 11804080 | 10 mm | 6 mm | 10 Stück |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | 10 Stück |
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | 10 Stück |
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | 10 Stück |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | 10 Stück |
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | 10 Stück |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | 10 Stück |
| 10094171 | 50 mm | 8 mm | 10 Stück |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | 10 Stück |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | 10 Stück |
| 11864140 | 80 mm | 10 mm | 10 Stück |
| 11894070 | 15 mm | 1,5 mm | 10 Stück |
| 15221329 | 2 mm | 2 mm | 10 Stück |
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | 10 Stück |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | 10 Stück |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
12030922
Lieferant
BRAND™
Lieferanten-Nr.
137107
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
79.22 €
62.00 € / 10 Stück
Sparen 17.22 €
21% Rabatt
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus PTFE
- Die abgerundete, glatte Oberfläche gewährleistet eine effektive Rührleistung.
- Geeignet für alle Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 1,5 mm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Material | PTFE |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Zylinder |
| Typ | Magnetrührstab |