missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell SpA Zylindrisches Reagenzglas

Artikelnummer. 10664432
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
Packungsgröße:
2000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10664432 10 mL 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10664432 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 8832200

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einwegrohr mit Rand, aus Polystyrol gefertigt

Rundbodenige zylindrische Reagenzgläser mit Rand. Hergestellt aus Kristallpolystyrol, hoher Transparenz und Kratzschutz. Ohne Kappe und Etikett.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 10 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 10 cm
Bodenform Rund
Verschlusstyp Nicht enthalten
Verschluss inklusive Nein
Schriftfeld Nein
Durchmesser (metrisch) 1.6 cm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugen-Testglas
Max. RZB 1000 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.