Learn More
Sartorius™ Zylindrische Gewichte
Artikelnummer. 15833095 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
200 g
500 g
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
15833095 200 g 1 Stück
15419963 500 g 1 Stück
15670795 1 g 1 Stück
15681057 2 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15833095 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. YCW523802
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lieferung in hochwertigen Kunststoffgehäusen, die zur Verwendung in Reinräumen geeignet sind.
  • Toleranzen entsprechen OIML R111-1
  • Nicht magnetisierbar
  • Polierte Oberfläche
  • Hergestellt aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 7.950 kg/m³.³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Zylindrisches Gewicht
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierzertifikat
Klassifikation F1
Material Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht (metrisch) 200 g
Dichte 7.950 kg/m³