Learn More
Sartorius™ Zylindrische Gewichte
Artikelnummer. p-7160251 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
200 g
500 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15419963
Marke: Sartorius™ YCW552802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung in hochwertigen Kunststoffgehäusen, die zur Verwendung in Reinräumen geeignet sind.
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Nicht magnetisierbar
  • Polierte Oberfläche
  • Aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 7,950 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zylindrisches Gewicht
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierzertifikat
Klassifikation E2
Material Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht (metrisch) 500 g
Dichte 7,950 kg/m³
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.