Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey VSIG3 (EHH51043) VersaClone cDNA
Code produit 18764659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
10 μg
Conditionnement:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
18764659 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18764659 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC1845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41 €
    322.35 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 40.06 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
V-Set and Immunoglobulin Domain Containing 3
The Cynomolgus Monkey VSIG3 (EHH51043) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for VSIG3/IGSF11, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The VSIG3/IGSF11 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp cDNA
Gen VSIG3/IGSF11
Zugriffsnummer EHH51043
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 152404
Gen-Alias Brain and testis-specific immunoglobulin superfamily protein, Bt-IGSF, BTIGSF, cancer/testis antigen 119, CT119, CXADR like 1, CXADRL1, IgSF11, Igsf13, immunoglobulin superfamily member 11, immunoglobulin superfamily, member 11, MGC35227, V-set and immunoglobulin domain containing 3, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 3, VSIG3brain and testis-specific immunoglobin superfamily protein
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Cynomolgus Monkey
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg
Afficher plus Afficher moins
Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.