Learn More
Cypermethrin, 96%
Artikelnummer. 15505196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15505196 25 g 25 Gramm
15595186 5 g 5 Gramm
15515196 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15505196 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456310250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS :52315-07-8 | C₂₂H₁₉Cl₂NO₃| 416,3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52315-07-8
Summenformel C22H19Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 416.3
InChI-Schlüssel KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cypermethrin, barricade, ripcord, ustaad, ammo, supercypermethrin, cymbush, alpha-cypermethrin, cypermethrine, agrothrin
PubChem CID 2912
ChEBI CHEBI:4042
IUPAC-Name [Cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl]-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat
SMILES CC1(C(C1C(=O)OC(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C=C(Cl)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cypermethrin
Dichte 1.1200g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Mixture of isomers) (HPLC)
Menge 25 g
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 416.3
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cypermethrin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke