Learn More
Cyproconazol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Cyproconazol wird zur Hemmung der Demeythylierung bei der Pilzsterinsynthese eingesetzt. Und es wird auf Gewächshaus- und Feldrosen sowie als Holzschutzmittel, Oberflächenanwendung oder Druckbehandlung von Holz für den oberirdischen Einsatz verwendet, einschließlich Verkleidungen, Sperrholz, Fräsarbeiten, Schindeln, Holz.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethanol, Xylol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyproconazole |
| Typ | Cyproconazole |
| Physikalische Form | kristallin |
| Schmelzpunkt | 108°C |
| Farbe | Braun |
| Menge | 5 g |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 8396421 |
| Siedepunkt | >250°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cyproconazole
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyproconazole