Learn More
Cyproconazol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042615
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15445409 5 g 5 Gramm
15455409 10 g 10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15445409
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63142.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Triazol-Fungizid, das hepatozelluläre Adenome und Karzinome verursacht
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Cyproconazol wird zur Hemmung der Demeythylierung bei der Pilzsterinsynthese eingesetzt. Und es wird auf Gewächshaus- und Feldrosen sowie als Holzschutzmittel, Oberflächenanwendung oder Druckbehandlung von Holz für den oberirdischen Einsatz verwendet, einschließlich Verkleidungen, Sperrholz, Fräsarbeiten, Schindeln, Holz.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethanol, Xylol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94361-06-5
Summenformel C15H18ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 291.779
MDL-Nummer MFCD01678672
InChI-Schlüssel UFNOUKDBUJZYDE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86132
ChEBI CHEBI:83748
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
SMILES CC(C1CC1)C(CN2C=NC=N2)(C3=CC=C(C=C3)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyproconazole
Typ Cyproconazole
Physikalische Form kristallin
Schmelzpunkt 108°C
Farbe Braun
Menge 5 g
Flammpunkt >100°C (212°F)
UN-Nummer UN3077
Beilstein 8396421
Siedepunkt >250°C
Merck Index 14,2771
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ethanol,xylene,and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 291.78
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyproconazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyproconazole